Sodio carbonato ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
27771.290EA
138
EUR
27771.290
27771.233
27771.360
27771.260
27771.460
Sodio carbonato ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Sodio carbonato
Formula:
Na₂CO₃ Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 854 °C Densidad: 2,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003494 Núm. CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 IR: 01-2119485498-19 Índice Merck: 14,08596 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) | Min. 99.9 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insoluble substances | Max. 100 ppm |
Loss on drying (300 °C) | Max. 1 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Total S (as SO4) | Max. 30 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
SiO4 (as SiO2) | Max. 20 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 50 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |