Potasio hidrogenocarbonato 99.7+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
217590010 217590051
ACRO217590010EA 116 EUR
ACRO217590010 ACRO217590051
Potasio hidrogenocarbonato 99.7+% para análisis
Potasio hidrogenocarbonato
Formula: KHCO₃
Pto. de fusión: 292 °C
Densidad: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011402
Núm. CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Índice Merck: 13,07691
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl 99.7 to 100.3 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.0005 %