Potasio hidrogenocarbonato 99.7-100.5% (base secada) ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Potasio bicarbonato
40195.22
40195.36
40195.22EA
24.1
EUR
40195.22
40195.36
Potasio hidrogenocarbonato 99.7-100.5% (base secada) ACS
Potasio hidrogenocarbonato
Purity: 99.7-100.5%
CAS No.: 298-14-6
Molecular Formula: KHCO3
Formula Weight: 100.12
Physical Form: Granular
Density: 2.17
Solubility: Slightly soluble in water. Practically insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7609
MDL No.: MFCD00011402
Formula:
KHCO₃ MW: 100.12 g/mol Pto. de fusión: 292 Densidad: 2.17 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011402 Núm. CAS: 298-14-6 EINECS: 206-059-0 Índice Merck: 14,7609 |