Potasio hidrogenocarbonato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potasio bicarbonato
A12429.0C A12429.0E A12429.36
A12429.0CEA 338 EUR
A12429.0C A12429.0E A12429.36
Potasio hidrogenocarbonato ≥99%
Potasio hidrogenocarbonato
Purity: 99% CAS No.: 298-14-6 Molecular Formula: KHCO3 Formula Weight: 100.12 Odour: Odourless Merck Reference: 14,7609 MDL No.: MFCD00011402
Formula: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Pto. de fusión: 292
Densidad: 2.17
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011402
Núm. CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Índice Merck: 13,07691