Potasio hidrogenocarbonato 99,5-101,0 Acidimetry, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP,E501, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos:
Potasio bicarbonato
12602-25KG
12602-1KG
12602-25KGEA
389
EUR
12602-25KG
12602-1KG
Potasio hidrogenocarbonato 99,5-101,0 Acidimetry, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP,E501, Fluka™
Potasio hidrogenocarbonato
Formula:
KHCO₃ MW: 100.12 g/mol Pto. de fusión: 100…120 °C (desc.) Densidad: 2.17 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011402 Núm. CAS: 298-14-6 EINECS: 206-059-0 Índice Merck: 13,07691 |
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) | 99.5 - 101.0 % |
Assay (calculated to the dried substance) | 99.5 - 101 % |
Loss on drying (on silicagel, 4h) | Max. 0.1 % |
pH (5 %, 20°C) | 8.0 - 8.6 |
Ammonium (NH₄) | Max. 20 ppm |
Arsenic (As) | Max. 1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.03 % |
Lead (Pb) | Max. 2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |
Carbonate (K₂CO₃) | Max. 2.5 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 100 ppm |
Residual solvents | complying |
Appearance of the solution | complying |