Potasio hidrogenocarbonato, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, E501, FCC suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Potasio bicarbonato
1.04852.9029 1.04852.9500 1.04852.1000
1.04852.9029EA 0 EUR
1.04852.9029 1.04852.9500 1.04852.1000
Potasio hidrogenocarbonato, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, E501, FCC suitable for use as excipient, SAFC®
Potasio hidrogenocarbonato
Formula: KHCO₃
Pto. de fusión: 292 °C
Densidad: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011402
Núm. CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Índice Merck: 13,07691