Potasio hidrogenocarbonato, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Potasio bicarbonato
MQ300
1.04854.0500 1.04854.9025
1.04854.0500EA 113 EUR
1.04854.0500 1.04854.9025
Potasio hidrogenocarbonato, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Potasio hidrogenocarbonato
Formula: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Pto. de fusión: 292
Densidad: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011402
Núm. CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Índice Merck: 13,07691
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 333 g/l (20 °C)
Molar Mass 100.12 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 8.0 - 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)