Sodio hidrogenocarbonato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodio bicarbonato, Hidrogenocarbonato de sodio
217120010 217120025 217125000 217120100
ACRO217120010EA 52.7 EUR
ACRO217120010 ACRO217120025 ACRO217125000 ACRO217120100
Sodio hidrogenocarbonato 99.5% para análisis
Sodio hidrogenocarbonato
Formula: NaHCO₃
Pto. de fusión: 270 °C
Densidad: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Índice Merck: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤30 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.015 %
Total sulfur (S) ≤10 ppm