Sodio hidrogenocarbonato 99.7+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodio bicarbonato, Hidrogenocarbonato de sodio
424270010 424270250 424270050 424270251
ACRO424270010EA 53.1 EUR
ACRO424270010 ACRO424270250 ACRO424270050 ACRO424270251
Sodio hidrogenocarbonato 99.7+% ACS
Sodio hidrogenocarbonato
Formula: NaHCO₃
Pto. de fusión: 270 °C
Densidad: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Índice Merck: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration with HCl 99.7 to 100.3 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.015 %