Sodio hidrogenocarbonato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodio bicarbonato, Hidrogenocarbonato de sodio
10863.09 10863.18
10863.09EA 188 EUR
10863.09 10863.18
Sodio hidrogenocarbonato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Sodio hidrogenocarbonato
Purity: 99.998% CAS No.: 144-55-8 Molecular Formula: CHNaO3 Formula Weight: 84.01 Physical Form: Powder Density: 2.159 Refractive Index: 1.500 Appearance: White Odour: Odourless pH: 8,1-8,4 Beilstein Reference: 4153970 Merck Reference: 14,8583 MDL No.: MFCD00003528
Formula: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Pto. de fusión: 270
Densidad: 2.159
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Índice Merck: 14,8583
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM