Sodio hidrogenocarbonato 99.7-100.3% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
14707.36
14707.A3
14707.A9
14707.36EA
31.6
EUR
14707.36
14707.A3
14707.A9
Sodio hidrogenocarbonato 99.7-100.3% ACS
Sodio hidrogenocarbonato
Purity: 99.7-100.3%
CAS No.: 144-55-8
Molecular Formula: NaHCO3
Formula Weight: 84.01
Physical Form: Granular
Density: 2.159
Refractive Index: 1.500
Odour: Odourless
pH: 8,1-8,4
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Beilstein Reference: 4153970
Merck Reference: 14,8583
MDL No.: MFCD00003528
As a source of CO2, in making sodium salts, baking powder, cleaning compounds
Formula:
NaHCO₃ Pto. de fusión: 270 °C Densidad: 2,159 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003528 Núm. CAS: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Índice Merck: 14,8583 |