Sodio hidrogenocarbonato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Sodio bicarbonato, Hidrogenocarbonato de sodio
A17005.0C
A17005.0E
A17005.36
A17005.0CEA
185
EUR
A17005.0C
A17005.0E
A17005.36
Sodio hidrogenocarbonato ≥99%
Sodio hidrogenocarbonato
Purity: 99%
CAS No.: 144-55-8
Molecular Formula: NaHCO3
Formula Weight: 84.01
Refractive Index: 1.500
Odour: Odourless
pH: 8,1-8,4
Beilstein Reference: 4153970
Merck Reference: 14,8583
MDL No.: MFCD00003528
Formula:
NaHCO₃ MW: 84.01 g/mol Pto. de fusión: 270 Densidad: 2.159 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003528 Núm. CAS: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Índice Merck: 13,08655 |