Sodio hidrogenocarbonato 99.7-100.3% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
0865-1KGEA 114 EUR
0865-1KG 0865-2.5KG
Sodio hidrogenocarbonato 99.7-100.3% ACS
Sodio hidrogenocarbonato
Formula: NaHCO₃
Pto. de fusión: 270 °C
Densidad: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Índice Merck: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Ammonium <0.0005%
Calcium ≤0.02%
Chloride ≤0.003%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.015%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.005%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.005%
Purity 99.7 - 100.3%
Sulphur compounds ≤0.003%