Sodio hidrogenocarbonato, BAKER, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
1780.1000EA 26.52 EUR
1780.1000 1780.5000
Sodio hidrogenocarbonato, BAKER, J.T.Baker®
Sodio hidrogenocarbonato
Formula: NaHCO₃
Pto. de fusión: 270 °C
Densidad: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Índice Merck: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.0 - 101.0 %
Ammonium (NH4) max. 20 ppm
Appearance of solution passes test
Carbonates passes test
Arsenic (As) max. 2 ppm
Calcium (Ca) max. 100 ppm
Chloride (Cl) max. 150 ppm
Iron (Fe) max. 20 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Sulfates (as SO4) max. 150 ppm