Sodio hidrogenocarbonato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06329.0500
1.06329.1000
1.06329.5000
1.06329.9050
1.06329.9025
1.06329.0500EA
41.4
EUR
1.06329.0500
1.06329.1000
1.06329.5000
1.06329.9050
1.06329.9025
Sodio hidrogenocarbonato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Sodio hidrogenocarbonato
Formula:
NaHCO₃ Pto. de fusión: 270 °C Densidad: 2,159 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003528 Núm. CAS: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Índice Merck: 13,08655 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 96 g/l (20 °C) |
Melting Point | 270 °C (decomposition) |
Molar Mass | 84.01 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Vapor Pressure | 8.3 hPa (30 °C) |
Density | 2.22 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |