Sodio hidrogenocarbonato, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP para producción biofarmacéutica, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37013.2500 1.37013.9012 1.37013.9029
1.37013.2500EA 105 EUR
1.37013.2500 1.37013.9012 1.37013.9029
Sodio hidrogenocarbonato, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP para producción biofarmacéutica, SAFC®
Sodio hidrogenocarbonato
Formula: NaHCO₃
Pto. de fusión: 270 °C
Densidad: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Índice Merck: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM