Sodio hidrogenocarbonato 99.7-100.3%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Sodio bicarbonato, Hidrogenocarbonato de sodio
27778.236EA
22.7
EUR
27778.236
27778.293
27778.360
27778.260
27778.460
Sodio hidrogenocarbonato 99.7-100.3%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Sodio hidrogenocarbonato
Formula:
NaHCO₃ MW: 84.01 g/mol Pto. de fusión: 270 Densidad: 2.159 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003528 Núm. CAS: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Índice Merck: 13,08655 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (calc. on dried substance) | 99.7 - 101,0 % |
Appearance of solution | Passes test Ph.Eur. |
Carbonates | Passes test Ph.Eur. |
Identification A | Passes test Ph.Eur. |
Identification B | Passes test Ph.Eur. |
Identification C | Passes test Ph.Eur. |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 0.015 % |
Loss on drying | Max. 0.2 % |
Reducing substances (as I) | Max. 65 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 5 ppm |
Total S (as SO4) | Max. 30 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
As (Arsenic) | Max. 2 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 100 ppm |
Cu (Copper) | Max. 2 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |