Sodio hidrogenocarbonato 98, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sodio bicarbonato, Hidrogenocarbonato de sodio
27780.291EA 22.4 EUR
27780.291 27780.360
Sodio hidrogenocarbonato 98, TECHNICAL
Sodio hidrogenocarbonato
Formula: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Pto. de fusión: 270
Densidad: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Índice Merck: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %