Cesio cloruro 99.999% Trace metals basis, extra_pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cesium Chloride
192810100 192810500 192812500
ACRO192810100EA 66 EUR
ACRO192810100 ACRO192810500 ACRO192812500
Cesio cloruro 99.999% Trace metals basis, extra_pure
Cesio cloruro
Formula: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1290 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 646 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 13,02021
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %