Cesio cloruro 99.99% (trace metals basis), Optical Grade para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
206320250 206321000 206320050 206325000
ACRO206320250EA 138 EUR
ACRO206320250 ACRO206321000 ACRO206320050 ACRO206325000
Cesio cloruro 99.99% (trace metals basis), Optical Grade para espectroscopia
Cesio cloruro
Formula: CsCl
Pto. Ebullición: 1290 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 646 °C
Densidad: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 13,02021
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
UV at 280 nm A: ≤0.02
Purity ≥99.94 % (metals basis)
Insoluble matter ≤25 ppm (in water)