Cesio cloruro 99+%, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cesium Chloride
422850250 422851000 422855000
ACRO422850250EA 43.6 EUR
ACRO422850250 ACRO422851000 ACRO422855000
Cesio cloruro 99+%, pure
Cesio cloruro
Formula: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1290 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 646 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 13,02021
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Rhodium (Rh) ≥24.0 %