Cesio cloruro ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
12886.18
12886.30
12886.18EA
90.2
EUR
12886.18
12886.30
Cesio cloruro ≥99% (metals basis)
Cesio cloruro
Purity: 99%
CAS No.: 7647-17-8
Molecular Formula: CsCl
Formula Weight: 168.36
Physical Form: Crystalline
Density: 3.99
Refractive Index: 1.6418
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 646°
Boiling Point: 1303°
Solubility: Very soluble in water. Soluble in alcohol. Insoluble in acetone.
Merck Reference: 14,2011
MDL No.: MFCD00010955
Evacuation of radio tubes, manufacturing of cesium compounds, brewing, x-ray fluorescent screens, radiographic contrast medium
Formula:
CsCl Pto. Ebullición: 1303 °C Pto. de fusión: 646 °C Densidad: 3,99 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010955 Núm. CAS: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Índice Merck: 14,2011 |