Cesio cloruro, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Ampuled under argon
35690.06
35690.14
35690.06EA
101
EUR
35690.06
35690.14
Cesio cloruro, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Cesio cloruro
Purity: 99.998%
CAS No.: 7647-17-8
Molecular Formula: CsCl
Formula Weight: 168.36
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.99
Refractive Index: 1.6418
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 646°
Boiling Point: 1303°
Merck Reference: 14,2011
MDL No.: MFCD00010955
Formula:
CsCl Pto. Ebullición: 1303 °C Pto. de fusión: 646 °C Densidad: 3,99 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010955 Núm. CAS: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Índice Merck: 14,2011 |