Cesio cloruro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Ampuled under argon
42832.06
42832.14
42832.22
42832.06EA
98.9
EUR
42832.06
42832.14
42832.22
Cesio cloruro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Cesio cloruro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7647-17-8
Molecular Formula: CsCl
Formula Weight: 168.36
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.99
Refractive Index: 1.6418
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 646°
Boiling Point: 1303°
Merck Reference: 14,2011
MDL No.: MFCD00010955
Formula:
CsCl Pto. Ebullición: 1303 °C Pto. de fusión: 646 °C Densidad: 3,99 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010955 Núm. CAS: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Índice Merck: 14,2011 |