Cesio cloruro, dry_ultra 99,99 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Cesium Chloride
ampuled under argon
43720.09
43720.30
43720.18
43720.09EA
139
EUR
43720.09
43720.30
43720.18
Cesio cloruro, dry_ultra 99,99 Metals basis
Cesio cloruro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7647-17-8
Molecular Formula: CsCl
Formula Weight: 168.36
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.99
Refractive Index: 1.6418
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 646°
Boiling Point: 1303°
Merck Reference: 14,2011
MDL No.: MFCD00010955
Formula:
CsCl MW: 168.36 g/mol Pto. Ebullición: 1303 °C Pto. de fusión: 646 Densidad: 3.99 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010955 Núm. CAS: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Índice Merck: 14,2011 |