Cesio cloruro ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cesium Chloride
89188.09 89188.18
89188.09EA 113 EUR
89188.09 89188.18
Cesio cloruro ≥99.999% (metals basis)
Cesio cloruro
Purity: 99.999+% CAS No.: 7647-17-8 Molecular Formula: CsCl Formula Weight: 168.36 Physical Form: Powder Density: 3.99 Refractive Index: 1.6418 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 646° Boiling Point: 1303° Merck Reference: 14,2011 MDL No.: MFCD00010955
Formula: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1303 °C
Pto. de fusión: 646
Densidad: 3.99
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 14,2011