Cesio cloruro ≥99.9%, Bioreactivo ultra puro para ultracentrifugación en gradiente de densidad, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Management of Change (MOC) category = N
4042-02EA
1331.85
EUR
4042-02
4042-04
Cesio cloruro ≥99.9%, Bioreactivo ultra puro para ultracentrifugación en gradiente de densidad, J.T.Baker®
Cesio cloruro
For density gradient centrifugation. Lot analysis on label.
Formula:
CsCl Pto. Ebullición: 1303 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 646 °C Densidad: 3,7808 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010955 Núm. CAS: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Índice Merck: 13,02021 |
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (as CsCl) | ≥ 99.9 % |
Absorbance of 50% w/v Aqueous Solution at 260 nm (1-cm path) | ≤ 0.020 |
RNase Activity | Passes Test |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
Protease Activity | Passes Test |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤ 5 ppm |
Trace Impurities - Aluminum (Al) | ≤ 10.0 ppm |
Trace Impurities - Barium (Ba) | ≤ 5.0 ppm |
Trace Impurities - Calcium (Ca) | ≤ 10.0 ppm |
Trace Impurities - Chromium (Cr) | ≤ 5.0 ppm |
Trace Impurities - Copper (Cu) | ≤ 3.0 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤ 2.0 ppm |
Trace Impurities - Lead (Pb) | ≤ 5 ppm |
Trace Impurities - Lithium (Li) | ≤ 5.0 ppm |
Trace Impurities - Magnesium (Mg) | ≤ 3.0 ppm |
Trace Impurities - Manganese (Mn) | ≤ 5.0 ppm |
Trace Impurities - Potassium (K) |
|
Trace Impurities - Rubidium (Rb) | ≤ 10.0 ppm |
Trace Impurities - Sodium (Na) | |
Trace Impurities - Strontium (Sr) | ≤ 5.0 ppm |