Cesio cloruro, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
219650-100 219650-500
219650-100EA 301 EUR
219650-100 219650-500
Cesio cloruro, Millipore®
Cesio cloruro
Formula: CsCl
Pto. Ebullición: 1303 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 646 °C
Densidad: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 13,02021