Cesio cloruro ≥99.5%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Cesium Chloride
31807-100G 31807-6X100G
31807-100GEA 339 EUR
31807-100G 31807-6X100G
Cesio cloruro ≥99.5%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Cesio cloruro
Formula: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1303
Pto. de fusión: 642 °C
Densidad: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 13,02021
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.002 %
Lead (Pb) Max. 0.0001 %
Rubidium (Rb) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.001 %