Cesio cloruro para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02038.0025
1.02038.0100
1.02038.0025EA
141
EUR
1.02038.0025
1.02038.0100
Cesio cloruro para análisis, Supelco®
Cesio cloruro
Formula:
CsCl Pto. Ebullición: 1303 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 646 °C Densidad: 3,7808 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010955 Núm. CAS: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Índice Merck: 13,02021 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 1860 g/l (20 °C) |
Melting Point | 646 °C |
Molar Mass | 168.36 g/mol |
Bulk Density | 1800 kg/m3 |
Boiling Point | 1382 °C |
Density | 3.97 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |