Cesio cloruro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
1.02039.0050EA 448 EUR
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
Cesio cloruro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Cesio cloruro
Formula: CsCl
Pto. Ebullición: 1303 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 646 °C
Densidad: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 13,02021
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1860 g/L (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m³
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm³ (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/L, H₂O, 20 °C)