Cesio cloruro 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Cesium Chloride
22960.131EA 102 EUR
22960.131 22960.180
Cesio cloruro 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Cesio cloruro
Formula: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Pto. Ebullición: 1303
Pto. de fusión: 646
Densidad: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 13,02021
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 20 ppm
Li (Lithium) Max. 2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Rb (Rubidium) Max. 200 ppm
Zn (Zinc) Max. 3 ppm