Potasio cloruro 99+% analysis_for
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potassiumchloride
196770010 196770050 196770250
ACRO196770010EA 75.9 EUR
ACRO196770010 ACRO196770050 ACRO196770250
Potasio cloruro 99+% analysis_for
Potasio cloruro
Formula: KCl
MW: 74.55 g/mol
Pto. Ebullición: 1420 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 770 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Índice Merck: 14,07621
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric 99.0 to 100.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 h)
Acidity/alkalinity complies
Bromide (Br) ≤1000 ppm
Iodide (I) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤700 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm