Potasio cloruro ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10839.18 10839.30
10839.18EA 180 EUR
10839.18 10839.30
Potasio cloruro ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Potasio cloruro
Purity: 99.997% CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Powder Density: 1.984 Refractive Index: 1.490 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 773° Boiling Point: 1500° subl. Merck Reference: 14,7621 MDL No.: MFCD00011360
Formula: KCl
Pto. Ebullición: 1500 °C (subl.)
Pto. de fusión: 773 °C
Densidad: 1,984
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Índice Merck: 14,7621