Potasio cloruro 99,0-100,5 ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Potassiumchloride
11595.A1
11595.A7
11595.30
11595.A1EA
83.9
EUR
11595.A1
11595.A7
11595.30
Potasio cloruro 99,0-100,5 ACS
Potasio cloruro
Purity: 99.0-100.5%
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Physical Form: Crystalline
Density: 1.984
Refractive Index: 1.490
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 773°
Boiling Point: 1500° subl.
Solubility: Freely soluble in water. Soluble in glycerol, alcohol
Merck Reference: 14,7621
MDL No.: MFCD00011360
In buffer solution, electrode cells, photography, lab reagent, fertilizer, spectroscopy
Formula:
KCl MW: 74.55 g/mol Pto. Ebullición: 1500 °C (subl.) Pto. de fusión: 773 Densidad: 1.984 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011360 Núm. CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Índice Merck: 14,7621 |