Potasio cloruro, Optical Grade Optical Grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Potassiumchloride
22109.14 22109.22
22109.14EA 94.7 EUR
22109.14 22109.22
Potasio cloruro, Optical Grade Optical Grade
Potasio cloruro
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Broken Crystals Density: 1.984 Refractive Index: 1.490 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 773° Boiling Point: 1500° subl. Merck Reference: 14,7621 MDL No.: MFCD00011360
Formula: KCl
MW: 74.55 g/mol
Pto. Ebullición: 1500 °C (subl.)
Pto. de fusión: 773
Densidad: 1.984
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Índice Merck: 14,7621