Potasio cloruro 99,995 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Potassiumchloride
87626.18
87626.30
87626.18EA
147
EUR
87626.18
87626.30
Potasio cloruro 99,995 Metals basis
Potasio cloruro
Purity: 99.995%
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Physical Form: Powder
Density: 1.984
Refractive Index: 1.490
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 773°
Boiling Point: 1500° subl.
Merck Reference: 14,7621
MDL No.: MFCD00011360
Formula:
KCl MW: 74.55 g/mol Pto. Ebullición: 1500 °C (subl.) Pto. de fusión: 773 Densidad: 1.984 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011360 Núm. CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Índice Merck: 14,7621 |