Potasio cloruro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Potassiumchloride
A11662.0B
A11662.0G
A11662.0I
A11662.0BEA
45.4
EUR
A11662.0B
A11662.0G
A11662.0I
Potasio cloruro ≥99%
Potasio cloruro
Purity: 99%
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Refractive Index: 1.490
Odour: Odourless
Boiling Point: 1500° subl.
Merck Reference: 14,7621
MDL No.: MFCD00011360
Formula:
KCl MW: 74.55 g/mol Pto. Ebullición: 1500 °C (subl.) Pto. de fusión: 773 Densidad: 1.984 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011360 Núm. CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Índice Merck: 14,7621 |