Potasio cloruro, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Potassiumchloride
0509.0500EA 44.12 EUR
0509.0500 0509.1000 0509.5000
Potasio cloruro, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Potasio cloruro
Formula: KCl
MW: 74.55 g/mol
Pto. Ebullición: 1420
Pto. de fusión: 773
Densidad: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Índice Merck: 14,07621
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 99 %
Acidity and Alkalinity passes test
Iron (Fe) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %