Potasio cloruro, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
529552-1 529552-250
529552-1EA 104 EUR
529552-1 529552-250
Potasio cloruro, Millipore®
Potasio cloruro
Formula: KCl
Pto. Ebullición: 1420 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 773 °C
Densidad: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Índice Merck: 14,07621