Potasio cloruro, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04936.0500
1.04936.1000
1.04936.5000
1.04936.9050
1.04936.9010
1.04936.0250
1.04936.0500EA
31.07
EUR
1.04936.0500
1.04936.1000
1.04936.5000
1.04936.9050
1.04936.9010
1.04936.0250
Potasio cloruro, EMSURE® para análisis, Supelco®
Potasio cloruro
Formula:
KCl Pto. Ebullición: 1420 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 773 °C Densidad: 1,98 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011360 Núm. CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Índice Merck: 14,07621 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 347 g/l (20 °C) |
Melting Point | 773 °C |
Molar Mass | 74.55 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1413 °C (1013 hPa) |
Density | 1.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |