Potasio cloruro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04938.0050 1.04938.0500
1.04938.0050EA 184 EUR
1.04938.0050 1.04938.0500
Potasio cloruro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Potasio cloruro
Formula: KCl
Pto. Ebullición: 1420 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 773 °C
Densidad: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Índice Merck: 14,07621
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)