Potasio cloruro, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, BP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Potassiumchloride
1.37009.9012 1.37009.9029 1.37009.5000 1.37009.1000
1.37009.9012EA 654 EUR
1.37009.9012 1.37009.9029 1.37009.5000 1.37009.1000
Potasio cloruro, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, BP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Potasio cloruro
Formula: KCl
MW: 74.55 g/mol
Pto. Ebullición: 1420
Pto. de fusión: 773
Densidad: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Índice Merck: 14,07621