Potasio cloruro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Potassiumchloride
26759.291EA 52 EUR
26759.291 26759.360 26759.462
Potasio cloruro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potasio cloruro
Formula: KCl
Pto. Ebullición: 1420 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 773 °C
Densidad: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Índice Merck: 14,07621
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 99 %
Metales pesados (como Pb) Max. 10 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 100 ppm
Fe (Hierro) Max. 10 ppm