Potasio cloruro, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60136-250MLEA 110 EUR
60136-250ML
Potasio cloruro, Supelco®
Potasio cloruro
Formula: KCl
MW: 74,55 g/mol
Pto. Ebullición: 1420 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 773 °C
Densidad: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Índice Merck: 13,07704