Litio cloruro, anhidro 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
199880020 199881000 199885000 199880100
ACRO199880020EA 573 EUR
ACRO199880020 ACRO199881000 ACRO199885000 ACRO199880100
Litio cloruro, anhidro 99% para análisis
Litio cloruro
Formula: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Pto. Ebullición: 1382 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 605 °C
Densidad: 2.06 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011078
Núm. CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Índice Merck: 13,05550
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.6 % (400°C, 4 h)
Alkalinity ≤0.025 % (as Li2CO3)
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.0015 %
Potassium (K) ≤0.0015 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.0015 %
Insolubles ≤0.005 % (in HCl)