Litio cloruro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
14540.09
14540.18
14540.30
14540.09EA
97.7
EUR
14540.09
14540.18
14540.30
Litio cloruro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Litio cloruro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7447-41-8
Molecular Formula: LiCl
Formula Weight: 42.39
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.068
Melting Point: 605°
Boiling Point: 1325-1360°
Merck Reference: 14,5528
MDL No.: MFCD00011078
Formula:
LiCl Pto. Ebullición: 1325…1360 °C Pto. de fusión: 605 °C Densidad: 2,068 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011078 Núm. CAS: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Índice Merck: 14,5528 |