Litio cloruro monohidrato ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
22151.14
22151.22
22151.14EA
175
EUR
22151.14
22151.22
Litio cloruro monohidrato ≥99.95% (metals basis)
Litio cloruro monohidrato
Purity: 99.95%
CAS No.: 16712-20-2
Molecular Formula: LiCl.H2O
Formula Weight: 60.41 (42.39anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.78
Melting Point:
Formula:
ClLi·1H₂O Pto. Ebullición: 1382 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: >98 °C (-H₂O) Densidad: 1,78 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149764 Núm. CAS: 16712-20-2 EINECS: 231-212-3 Índice Merck: 14,5528 |