Litio cloruro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Ampuled under argon
42842.06 42842.14 42842.22
42842.06EA 57.2 EUR
42842.06 42842.14 42842.22
Litio cloruro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Litio cloruro
Purity: 99.9% CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: LiCl Formula Weight: 42.39 Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon Density: 2.068 Melting Point: 605° Boiling Point: 1325-1360° Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formula: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Pto. Ebullición: 1325…1360 °C
Pto. de fusión: 605 °C
Densidad: 2.068
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011078
Núm. CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Índice Merck: 14,5528