Litio cloruro, anhydrous 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10531.0E A10531.22 A10531.36
A10531.0EEA 659 EUR
A10531.0E A10531.22 A10531.36
Litio cloruro, anhydrous 98+%
Litio cloruro
Purity: 98+% CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: LiCl Formula Weight: 42.39 Odour: Odourless Melting Point: 605° Boiling Point: 1325-1360° Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formula: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Pto. Ebullición: 1325…1360 °C
Pto. de fusión: 605 °C
Densidad: 2.068
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011078
Núm. CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Índice Merck: 14,5528